Läs mer
Fisherbrand™ Screw Neck Vial, 20-400 thread, Glass, Clear
Produktkod. 11590545 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11590545
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For storage purposes.
  • Constructed from 1st hydrolytic class glass
  • Clear
  • Flat bottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 22.7 mm
Material Glass
Volym (metrisk) 24.5 mL
För användning med (applikation) Headspace
Hals stil Screw
Förpackningstyp Polypropylene Box
Volym (metrisk) Rest 800 μL
Volym (metrisk) Fungerar 23 mL
Basstil Flat Bottom
Höjd (metrisk) 86 mm
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND20
Markeringspunkt No