Beskrivning
Kromatografiflaskor kan särskiljas baserat på storlek och finish (tråd, krympning, knäppning). De kommer i klart och bärnstensfärgat glas och med eller utan skrivlapp. De vanligaste ampullstorlekarna för vätskekromatografiflaskor är 12 x 32 mm samt 15 x 45 mm. Beroende på resursen kommer 12 x 32 mm flaskor också att beskrivas som 1,5 mL, 1,8 mL eller 2,0 mL flaskor.
- Standardflaskor för många HPLC-applikationer
- Förpackad i återförslutbara, manipuleringssäkra PP-lådor för skydd mot kontaminering under transport och lagring
- Valfri vit keramisk skrivlapp och fyllmärken för enkel märkning
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Borosilikatglas (5.1) |
| Volym (metrisk) | 1.5 mL |
| För användning med (applikation) | Högpresterande vätskekromatografi (HPLC) |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.9 mm |
| Stängningsstorlek | ND8 |
| Markeringspunkt | Ja |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |