Läs mer
VACUUBRAND™ Skruvpump VACUU·PURE™ 10
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17141742 Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
CH
Produktkod. 17141742
Brand: VACUUBRAND™ 20750000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för rena processer som kräver ett torrt och kolvätefritt vakuum i vakuumområdet ner till 10-3 mbar. VACUU·PURE 10 är designad för icke-korrosiva applikationer och kombinerar tre viktiga fördelar: 100 procent oljefri, ingen nötning och inga slitagedelar.
  • 10 -3 mbar vakuumområde
  • 100 % oljefri
  • Inget skavsår
  • Inga slitdelar
  • Kan användas i hela tryckområdet från atmosfärstryck till det ultimata vakuumet
  • Hanterar höga ångbelastningar genom sin extraordinära kondensatkompatibilitet
  • Integrerat regenereringsläge möjliggör snabb torkning av pumpen i slutet av processen
  • Inget behov av gasballast
  • Ingen nötning, skruvaxlarna roterar kontaktfritt
  • Säkerställer ett ultrarent vakuum samt föroreningsfri frånluft
  • Ingen spillolja och inga arbetsflödesavbrott för oljebyten
  • Spara både processtid och driftskostnader
  • Möjliggör kontinuerlig drift
  • Skyddar laboratoriet och miljön
  • Finns även i en kemiskt resistent design för arbete med aggressiva gaser och ångor (VACUU·PURE 10C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 5 x 10-3 Mbar (vid 1013 Mbar omgivande tryck)
Fraktvikt (metrisk) 24,000 kg
Inkluderar Pump färdigmonterad, klar att användas, anslutning med liten fläns KF DN 25, med manual.
Motorhastighet 12,500 rpm
Certifikat och efterlevnad CE
Elektriska krav 100/230 V, 50/60 Hz
Mått (L x B x H) 507 x 269 x 413 mm
Material Vått material: PPS, PEEK , Aluminium, FKM, PTFE
Modell VACUU PURE™ 10
Bullernivå 55 dBA
Pluggtyp CEE
Wattal 0.7 kW
Vikt (metrisk) 21.5 kg
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flödeshastighet 10 m3 /h.
Frekvens 50/60 Hz
Pumptyp Vakuumpump
Kapslingsklassificering IP20
Användningsområden Torkning, Frystorkning, För vakuumgenerering för turbomolekylära pumpar, Analytiska applikationer
Maximalt tryck 15 Mbar över atmosfärstrycket
Spänning 100/230 V