Läs mer
VACUUBRAND™ Skruvpump VACUU ·PURE 10™C
Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
CH
Beskrivning
- 10 -3 mbar vakuumområde
- 100 % oljefri
- Kemikaliebeständig
- Inga slitdelar
- Kan användas i hela tryckområdet från atmosfärstryck till det ultimata vakuumet
- Inget behov av köldfällor i de flesta tillämpningar
- Hanterar höga ångbelastningar genom sin extraordinära kondensatkompatibilitet
- Integrerat regenereringsläge möjliggör snabb torkning av pumpen i slutet av processen
- Inget behov av gasballast
- Ingen nötning, skruvaxlarna roterar kontaktfritt
- Säkerställer ett ultrarent vakuum samt föroreningsfri frånluft
- Ingen spillolja och inga arbetsflödesavbrott för oljebyten
- Spara både processtid och driftskostnader
- Möjliggör kontinuerlig drift för avsevärt ökad provgenomströmning
- Skyddar laboratoriet och miljön
- För tillämpningar med icke-korrosiva gaser och ångor finns ·VACUU PURE 10
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 5 x 10 -3 Mbar (vid 1013 Mbar omgivande tryck) |
| Fraktvikt (metrisk) | 24,200 kg |
| Inkluderar | Pump färdigmonterad, klar för användning, anslutning med liten fläns KF DN 25 (2 x centrerings- och klämringar ingår), med manual. För att upprätta en slangmunstycksanslutning finns lämpliga KF-flänsar med slangmunstycke att beställa. |
| Motorhastighet | 12,500 rpm |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Elektriska krav | 100/230 V, 50/60 Hz |
| Mått (L x B x H) | 507 x 269 x 413 mm |
| Material | Våta material: PPS, PEEK, FKM, PTFE |
| Modell | VACUU PURE™ 10 C |
| Bullernivå | 55 dBA |
| Visa mer |