Läs mer
VACUUBRAND™ Skruvpump VACUU ·PURE 10™C
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7214262 Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
CH
Produktkod. 16885900
Brand: VACUUBRAND™ 20751000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för rena processer och framställning av rena produkter. Torrskruvpumpen är speciellt designad för processer i vakuumområdet ner till 10 -3 mbar. Dess höga kemikaliebeständighet tillåter pumpning av aggressiva gaser och ångor. 100 procent oljefri, inga slitdelar.
  • 10-3 mbar vakuumområde
  • 100 % oljefri
  • Kemikaliebeständig
  • Inga slitdelar
  • Kan användas i hela tryckområdet från atmosfärstryck till det ultimata vakuumet
  • Inget behov av köldfällor i de flesta tillämpningar
  • Hanterar höga ångbelastningar genom sin extraordinära kondensatkompatibilitet
  • Integrerat regenereringsläge möjliggör snabb torkning av pumpen i slutet av processen
  • Inget behov av gasballast
  • Ingen nötning, skruvaxlarna roterar kontaktfritt
  • Säkerställer ett ultrarent vakuum samt föroreningsfri frånluft
  • Ingen spillolja och inga arbetsflödesavbrott för oljebyten
  • Spara både processtid och driftskostnader
  • Möjliggör kontinuerlig drift för avsevärt ökad provgenomströmning
  • Skyddar laboratoriet och miljön
  • För tillämpningar med icke-korrosiva gaser och ångor finns ·VACUU PURE 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 5 x 10-3 Mbar (vid 1013 Mbar omgivande tryck)
Fraktvikt (metrisk) 24,200 kg
Inkluderar Pump färdigmonterad, klar för användning, anslutning med liten fläns KF DN 25 (2 x centrerings- och klämringar ingår), med manual. För att upprätta en slangmunstycksanslutning finns lämpliga KF-flänsar med slangmunstycke att beställa.
Motorhastighet 12,500 rpm
Certifikat och efterlevnad CE
Elektriska krav 100/230 V, 50/60 Hz
Mått (L x B x H) 507 x 269 x 413 mm
Material Våta material: PPS, PEEK, FKM, PTFE
Modell VACUU PURE™ 10 C
Bullernivå 55 dBA
Pluggtyp CEE
Wattal 0.7 kW
Vikt (metrisk) 21.5 kg
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flödeshastighet 9 m3 /h.
Frekvens 50/60 Hz
Pumptyp Vakuumpump
Kapslingsklassificering IP20
Användningsområden Vakuumtorkning, Frystorkning, Schlenk-linje, Destillation
Maximalt tryck 15 Mbar över atmosfärstrycket (vid utloppet)
Spänning 100/230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt