Läs mer
Cole-Parmer™ Skruvgängade injektionsflaskor
Produktkod. 11710139 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11710139 2 mL Paket med 100
1 options
Produktkod. 11710139 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9872102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00 SEK
    229.24 SEK / Paket med 100
    Save 138.76 SEK
    37% Av
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den mångsidiga designen av dessa skruvgängade flaskor ger enastående prestanda till ett ekonomiskt pris.
  • Finns med graderade märkningsfläckar som kan skrivas på med en #2 penna.
  • Smal öppning tillåter användning av 8-425 mm skruvförslutningar och septa.
  • Designad för att fungera i en mängd olika autosamplers som kräver flaskor med smal hals.
Specifikationer
Diameter (engelska) Öppning 0,3 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,5 tum
Diameter (metrisk) öppning 8 mm
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 2 mL
Graderad Ja
Examen 0.5 mL
Stil Plan
Volym (engelska) 0,07 oz.
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Skruvgängflaska