Läs mer
Heathrow Scientific™ Skruvtopp 2 mL rör med O-ringlock
Produktkod. 16310676 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Färg:
Naturlig
Produktkod. Färg
16310676 Naturlig
1 options
Produktkod. 16310676 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS10060
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
2 mL skruvtoppsröret med TPE O-ring skapar en utmärkt tätning för långvarig och säker förvaring.
  • Klara polypropenrör ger utmärkt överblick över prover
  • Kjolar, självstående bas gör påfyllning och hämtning enkel
  • Bulk wrap, steril
  • Frostad skrivyta
  • Autoklaverbar Temperaturområde från -45 °C till 121 °C
  • Disponibel
Specifikationer
Keps stil O-ring
Stängningsfärg Naturlig
Stängningsmaterial Polypropen
Beskrivning Skruvtopp 2 mL rör
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Färg Naturlig
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 47.1 mm
Antal per förpackning 500 Pk.
Förpackning Väska, låda
Temperaturområde (engelska) -49 °F till +249,8 °F
Temperaturområde (metriskt) -45 °C till +121 °C
Volym (metrisk) 2.0 mL
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (engelska) 1,9 tum.
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Bottenform Rund (självstående)
Max. RCF 18,000 x g
Examen 0.5, 1, 1.5 mL
Diameter (metrisk) 13.3 mm
Form Cylindrisk
Produkttyp Mikrocentrifugrör