missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

IKA™ Omrörare av skruvtyp

Produktkod. 10643201 Handla allt IKA Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
140 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
10643201 140 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10643201 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0000527500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Overhead, skruvliknande omrörarelement speciellt lämpat för blandning av små volymer.

  • Omrörare av skruvtyp
  • Lämplig för blandning av små volymer
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Beskrivning Modell R 1002
Diameter (metrisk) fläkt 12 mm
Diameter (metrisk) axel 4 mm
För användning med (applikation) Rör om och blanda små volymer
Längd (metrisk) 140 mm
Typ Omrörningselement av skruvtyp
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.