Läs mer
Thermo Scientific™ Skruvflaska Convenience Kit
Beskrivning
Förvara dina prover i dessa flaskor för att eliminera läckage av joner samtidigt som du bibehåller ett konsekvent pH under hela provets livslängd. Thermo Scientific™ National™ och Thermo Scientific™ Chromacol™ Provförvaringsflaskor med skruvgänga är tillverkade av överlägsen kvalitet 33 expansionsborosilikat klart (Typ 1, Klass A) eller 51A bärnstensfärgat (Typ 1, Klass B) glas. Förvaringsflaskor sträcker sig från 2mL till 40mL.
- PTFE-fodrade förvaringslock med solid topp
- PTFE på film/skumbaksida ger bred kemisk resistens
- Får inte autoklaveras
Omonterade bekvämlighetssatser sparar tid under provberedningen.
- Bekvämlighetssatser med fast topp inkluderar matchade mängder flaskor och skruvlock med förmonterade septa.
- Öppen bekvämlighetssatser innehåller krympförpackade flaskor och separat förpackade kapsyler och septa i polypåsar.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Svart |
| Beskrivning | 8 mm skruv genomskinlig glasflaska Bekvämlighetssats, flaska och förslutning B7999-1, B7815-9 |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Glas |
| Förslits | Nej |
| Volym (metrisk) | 2 ml |
| Septum | PTFE/Silicon liner |
| Inkluderar | 2 ml genomskinlig glasflaska, PTFE-fodrad lock med fast topp |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Visa mer |