Läs mer
Thermo Scientific™ Skruvflaska Convenience Kit
Produktkod. 16595874
Volym (metrisk):
2 mL
4 mL
8 mL
12 mL
16 mL
Färg:
Bärnsten
Clear
Klart
Förslutningstyp:
Screw Cap, Open Top
Skruvlock, öppen topp
Solid topp, inte magnetisk
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Produktkod. 16595874
Brand: Thermo Scientific™ B780019A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara dina prover i dessa flaskor för att eliminera läckage av joner samtidigt som du bibehåller ett konsekvent pH under hela provets livslängd. Förvaringsflaskor sträcker sig från 2mL till 40mL.
Förvara dina prover i dessa flaskor för att eliminera läckage av joner samtidigt som du bibehåller ett konsekvent pH under hela provets livslängd. Thermo Scientific™ National™ och Thermo Scientific™ Chromacol™ Provförvaringsflaskor med skruvgänga är tillverkade av överlägsen kvalitet 33 expansionsborosilikat klart (Typ 1, Klass A) eller 51A bärnstensfärgat (Typ 1, Klass B) glas. Förvaringsflaskor sträcker sig från 2mL till 40mL.
  • PTFE-fodrade förvaringslock med solid topp
  • PTFE på film/skumbaksida ger bred kemisk resistens
  • Får inte autoklaveras
Beställ som individuella provförvaringsflaskor och förslutningar eller som omonterade bekvämlighetssatser.
Omonterade bekvämlighetssatser sparar tid under provberedningen.
  • Bekvämlighetssatser med fast topp inkluderar matchade mängder flaskor och skruvlock med förmonterade septa.
  • Öppen bekvämlighetssatser innehåller krympförpackade flaskor och separat förpackade kapsyler och septa i polypåsar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Svart
Beskrivning 8 mm skruv bärnstensfärgad glasflaska bekvämlighetssats, flaska och förslutning B7999-1A, B7815-9
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Glas
Förslits Nej
Volym (metrisk) 2 mL
Septum PTFE/Silicon liner
Inkluderar 2 ml bärnstensfärgad glasflaska, PP-skruvlock med fast topp
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Solid topp, inte magnetisk
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet Paket om 100
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Typ Monterad, omonterad skruvflaskasats
Stängningsstorlek 8-425
Septastorlek (metrisk) 8-425 mm