Beskrivning
- Rören tillverkas av giftfri polypropen och erbjuder styrka och klarhet med graderad
- Flaskan har yttre gängor som ger en slät och jämn inre yta som minskar risken för kontaminering
- Skruvkorken är också tillverkade av polypropen, vilket ger samma expansionskoefficient som rören
- Detta, tillsammans med en innerkant av polypropen, säkerställer en läckagesäker tätning, även vid varierande temperaturer
- Mössorna har en lång kjol och en supersnabb gänga som gör att de kan tas av eller tätas med ett enda varv
- Kapslarna finns med eller utan silikon-o-ring och finns i flera olika färger
- Skruvkorken är också tillverkade av polypropen, vilket ger samma expansionskoefficient som rören
- Detta, tillsammans med en innerkant av polypropen, säkerställer en läckagesäker tätning, även vid varierande temperaturer
- Mössorna har en lång kjol och en supersnabb gänga som gör att de kan tas av eller tätas med ett enda varv
*Obs: Skruvkorkor säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Bottenform | Rund (självstående) |
| Material | Polypropen |
| Trådstil | Utvändig |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Ja |
| Produkttyp | Skruva Top Tube |