Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Skruvgängade rör för glasblåsare
Trådstorlek:
18 GL
25 GL
45 GL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12216 och utöver standard
- Med DIN-gänga (GL)
- Material: DURAN™
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 22 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Tjocklek (metrisk) | 1.8 mm |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |
| Trådstorlek | 25 GL |