Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Skruvgängade rör för glasblåsare
Produktkod. 10353661
Trådstorlek:
18 GL
25 GL
45 GL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10353661
Brand: Lenz Laborglasintrumente 01300018
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Enl. enligt DIN 12216 och utöver standard
  • Med DIN-gänga (GL)
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Diameter (metrisk) 16 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
Tjocklek (metrisk) 1.8 mm
Förpackningsmängd 10/Pk.
Trådstorlek 18 GL