Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Skruvgängade rör för glasblåsare
Produktkod. 10693351
Change view
Total längd (metrisk):
140 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Total längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10693351 140 mm Paket med 10
1 options
Produktkod. 10693351 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 01300032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.00 SEK
    492.90 SEK / Paket med 10
    Save 199.10 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Tillverkad av borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Skruvgängade rör för glasblåsare har en hög motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion. Röret i kombination med plastkopplingar ger en tät anslutning till ett rakt rör.
  • Enl. Enligt DIN 12216 och utöver standard
  • Med DIN-gänga (GL)
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12216
Diameter (metrisk) 28 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
Total längd (metrisk) 140 mm
Tjocklek (metrisk) 2.0 mm
Förpackningsmängd 10
Trådstorlek 32