Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Skruvgängade rör med NS-kon, lock och tätning
Konstorlek:
NS 19/26
NS 24/29
Beskrivning
- Skruvgängadaptrar
- Tillverkad av DURAN™ slang
- Med skruvlock med öppning och silikontätningsring
- Med PTFE-brickor
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | För slang dia. 5,5 till 6,5 mm |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Trådstorlek | 14 GL |
| Inkluderar | NS kon, lock och tätning |
| Konstorlek | NS 24/29 |