Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Skruvgängade rör med NS-kon
Produktkod. 10550042
Change view
Förpackningsmängd:
1
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
10550042 1 Varje
1 options
Produktkod. 10550042 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 01312524
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00 SEK
    166.96 SEK / Paket med 1
    Save 82.04 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Tillverkad av borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Skruvgängade rör med NS Cone är perfekta för cellkulturer i laboratoriet.
  • Enl. enligt DIN 12257 och utöver standard
  • Med DIN-gänga (GL) och kon (NS)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Förpackningsmängd 1
Trådstorlek 25