Läs mer
Labconco™ Rulla vakuumpump
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Flödeshastighet:
189 l/min
195 l/min.
Elektriska krav:
115 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
Vikt (metrisk):
26,8 kg
28 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Scroll rekommenderas att bytas efter 40 000 timmars användning
- Hantera vattenånga bättre än de flesta typer av pumpar och avger betydligt mindre ljud under drift
- Deplacementkapacitet på 189 till 195 l/min., beroende på driftens Hz
- Helt oljefria pumpar med äkta kolvätefri design
- Alla modeller är syrafasta Chemraz™ ventiler och rostfria beslag för korrosionsbeständighet
- Ha en växelriktare så att spänningsdriften kan ändras i fält om det behövs
- Vakuumutloppet är 1,9 cm (0,75 tum) OD
- Kan användas med vatten- och lösningsmedelsprover inklusive acetonitril, såväl som koncentrationstillämpningar
- Inkluderar både 115 V och 230 V nätsladdar
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | <7 x 10-3 mBar |
| Inkluderar | 115 V och 230 V nätsladdar |
| Elektriska krav | 115 V 50/60 Hz |
| Djup (metriskt) | 50.8 cm |
| Vikt (engelska) | 59 lb. |
| Vikt (metrisk) | 26,8 kg |
| Flödeshastighet | 195 l/min. |
| För användning med | FreeZone Frystorka system |
| Total höjd (engelska) | 15 tum |
| Total höjd (metrisk) | 38.1 cm |
| Visa mer |