Läs mer
Micronova™ Skrubbborstar
Produktkod. 12755745 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12755745 Vitt Varje
1 options
Produktkod. 12755745 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BRWH05
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Dessa styva borstar, detaljorienterade skurborstar finns i två olika stilar för specifik detaljerad rengöring av snäva springor, rullade läppar och hörn på utrustningen. Tillverkad av FDA-godkända material.
De Micronova Scrub Brush och Detail Scrub Brush är gjorda av FDA-godkända material och spricker inte eller splittras vid användning. Skrubbborsten har ett 8-tums, järnformat plastblock med ett bekvämt, böjt handtag som skyddar händerna från metallkanter. Styva, häftfasta polyesterborst i ett platt V-format mönster ger maximal pannkontakt. Detail Scrub Brush är en 7-tums tandborsteformad borste med styva nylonborst och ett plasthandtag.
  • Detaljorienterade skurborstar
  • Designad för snäva springor, rullade läppar och hörn av utrustning
  • Skrubbborste (BRWH-05): böjt handtag med styva polyesterborst
  • Detaljskurborste (BRWH-74): tandborsteform med styva nylonborst
  • FDA-kompatibel bas och borst
Specifikationer
Produkttyp Skrubbborste
Handtagsmaterial Plast
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Skötselråd Förvara i omgivningstemperatur
Färg Vitt
Diameter (engelska) Borst 3 tum
Diameter (metrisk) borst 7.6 cm
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Skrubbborste för detaljerad rengöring av täta sprickor, rullade läppar och hörn av utrustning
Längd (engelska) 8 tum
Längd (metrisk) 20.3 cm
Kvantitet 1 st
Motståndskraftig mot Kemikalier
Storlek 203 x 76 mm
Bredd (engelska) Borst 3 tum
Bredd (metrisk) borst 7.6 cm