Beskrivning
De Micronova Scrub Brush och Detail Scrub Brush är gjorda av FDA-godkända material och spricker inte eller splittras vid användning. Skrubbborsten har ett 8-tums, järnformat plastblock med ett bekvämt, böjt handtag som skyddar händerna från metallkanter. Styva, häftfasta polyesterborst i ett platt V-format mönster ger maximal pannkontakt. Detail Scrub Brush är en 7-tums tandborsteformad borste med styva nylonborst och ett plasthandtag.
- Detaljorienterade skurborstar
- Designad för snäva springor, rullade läppar och hörn av utrustning
- Skrubbborste (BRWH-05): böjt handtag med styva polyesterborst
- Detaljskurborste (BRWH-74): tandborsteform med styva nylonborst
- FDA-kompatibel bas och borst
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Detalj skurborste |
| Borsttyp | Medelstyvhet |
| Färgkodad | Nej |
| Handtagsmaterial | Plast |
| Typ av handtag | Ergonomi |
| Tips Typ | Utan dricks |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Skötselråd | Förvara i omgivningstemperatur |
| Färg | Vitt |
| Visa mer |