Läs mer
3M™ Doodlebug™ Scrub Pad 8440
Produktkod. 17198850
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
17198850 Vitt
1 options
Produktkod. 17198850 Leverantör 3M™ Doodlebug™ Leverantörsnummer 7100194291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2520.00 SEK
    1688.15 SEK / Paket med 30
    Save 831.85 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Rengör på ett säkert sätt keramiska plattor, glas och glasfiber. Tar bort skavmärken från golv utan att matta finishen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Scrub Pad
Färg Vitt
För användning med (applikation) Rengöring
Längd (metrisk) 117 mm