Läs mer
BOLA Skrubbkolonner
Produktkod. 10014860
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10014860 500 ml Varje
10024860 1000 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10014860 Leverantör BOLA Leverantörsnummer A11704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16259.25 SEK
    5612.84 SEK / Paket med 1
    Save 10646.41 SEK
    65% Av
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skrubbningskolonner FEP/PTFE
  • Hög, smal skrubbpelare gjord av FEP.
  • Inlopps- och utloppsrör samt riserrör är gjorda av FEP (5,6 x 8 mm), botten och toppen är gjorda av ren PTFE.
  • Den vanliga PTFE-friten har en porstorlek på cirka 5 μm och är skruvad fast i stigröret med en M8x1-gänga.
  • Den kan bytas ut med PTFE-gasdistributören med fina borrar (Cat. Nr. N 1501-16) som kräver ett lägre primärtryck.
  • Genomskinlig
  • Obrytbar
  • Intensiv gasblandning på grund av det höga stigröret
  • Frit är lätt utbytbar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Diameter (metrisk) Utsida 54 mm
Höjd (metrisk) 400 mm