missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Scutellarein, MedChemExpress
Beskrivning
Scutellarin, a main active ingredient extracted from Erigeron breviscapus (Vant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Scutellarein |
| CAS | 529-53-3 |
| Färg | Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H10O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 6-Hydroxyapigenin 4',5,6,7-Tetrahydroxyflavone |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (104.81 mM) |
| LEDER | O=C1C=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(O)=C(O)C(O)=C13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.24 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?