missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Scutellarein Tetramethyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxysalvigenin |
| CAS | 1168-42-9 |
| Molekylformel | C19 H18 O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Scutellarein tetramethyl ether, 4',5,6,7-Tetramethoxyflavone |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18O6/c1-21-12-7-5-11(6-8-12)14-9-13(20)17-15(25-14)10-16(22-2)18(23-3)19(17)24-4/h5-10H,1-4H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(OC)c(OC)c(OC)cc3O2 |
| IUPAC-namn | 5,6,7-trimethoxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.34 |
| Formel vikt | 342.1103 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?