missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Scutellarein, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Scutellarein |
| CAS | 529-53-3 |
| Molekylformel | C15 H10 O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4H-1-Benzopyran-4-one','5,6,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-, Flavone','4',5,6,7-tetrahydroxy- (7CI,8CI), Scutellarein (6CI), 4',5,6,7-Tetrahydroxyflavone, 5,6,7,4'-Tetrahydroxyflavone, 5,6,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,6,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 6-Hydroxyapigenin |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)11-5-9(17)13-12(21-11)6-10(18)14(19)15(13)20/h1-6,16,18-20H |
| LEDER | Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)c(O)c(O)cc3O2 |
| IUPAC-namn | 5,6,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.24 |
| Formel vikt | 286.0477 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?