Läs mer
scyllo-Inositol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | scyllo-Inositol |
| CAS | 488-59-5 |
| Molekylformel | C6 H12 O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | scyllo-Inositol, Inositol, scyllo- (8CI), Scyllitol (6CI,7CI), AZD 103, Cocositol, ELND 005, Quercinitol, scyllo-Cyclohexanehexol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3+,4+,5-,6- |
| LEDER | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.16 |
| Formel vikt | 180.0634 |