Läs mer
SD 0006, MedChemExpress
Beskrivning
SD 0006 (SD-06) is an orally active, selective, ATP-competitive and potent diaryl pyrazole inhibitor of p38α MAP kinase, with an IC50 of 110 nM for p38α.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SD 0006 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 271576-80-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H20ClN5O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | SD-06 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (125.67 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |