Läs mer
Tocris Bioscience™ SD 1008
Beskrivning
JAK2/STAT3 signaling pathway inhibitor. Inhibits activation of STAT3, JAK2 and Src. Induces apoptosis in cell lines expressing constitutively active tyrosine-phosphorylated STAT3.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SD 1008 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 329.35 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.352 |