missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SD-208, MedChemExpress

Produktkod. 16455568
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16455568 10 mg
16431737 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16455568 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13227

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress SD-208 is a selective TGF-βRI (ALK5) inhibitor with IC50 of 48 nM, and > 100-fold selectivity over TGF-βRII.

SD-208 is a selective TGF-βRI (ALK5) inhibitor with IC50 of 48 nM, and > 100-fold selectivity over TGF-βRII.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material SD-208
CAS 627536-09-8
Färg Yellow-Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H10ClFN6
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 9.09 mg/mL (25.77 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC1=CC=C(Cl)C=C1C2=NC3=NC=CN=C3C(NC4=CC=NC=C4)=N2
Molekylvikt (g/mol) 352.75
Formel vikt 352.75
Procent renhet 99.42%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.