missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ SD 208

Beskrivning
Potent, orally active ATP-competitive transforming growth factor-β receptor 1 (TGF-βRI) inhibitor (IC50 = 49 nM). Displays > 100-fold and > 17-fold selectivity over TGF-βRII and other common kinases respectively. Exhibits anti-inflammatory and antitumor activity. Also promotes an antiglioma immune response. Ameliorates germinal matrix hemorrhage-induced neurological deficits in neonatal rats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SD 208 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 352.75 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.76 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?