missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SDAD1 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Produktkod. 18041328 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18041328 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18041328 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298637AF405

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

SDAD1 Polyclonal specifically detects SDAD1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen SDAD1
Användningsområden Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 405
Utspädning Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ10498, SDA1 domain containing 1
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SDAD1 fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55153
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.