Läs mer
Invitrogen™ Mus SDF-1 alpha/CXCL12 ELISA Utrustning
Beskrivning
Musen SDF-1 alpha/CXCL12 ELISA kvantifierar Ms SDF-1α i musserum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Ms SDF-1α . Metodens princip Musen SDF-1α fastfas smörgås ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P40224 |
| Analysintervall | 9,38 till 600 pg/ml |
| Analyskänslighet | 3 pg/mL |
| Kalibreringsområde | 3 pg/ml till 600 pg/ml |
| Beskrivning | SDF-1 alfa CXCL12 ELISA Kit, 96 analyser, 1 kit, musarter, streptavidin-HRP-konjugat, kolorimetrisk detektionsmetod, enzymkopplad immunosorbentanalys designad för kvantifiering och detektion av SDF-1 alfa CXCL12 i prover med hjälp av en mikroplatta |
| Detekterbara analyter | SDF-1 alfa CXCL12, mus SDF-1 |
| Analysera | Fastfas smörgås ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Produkttyp | ELISA |
| Visa mer |