Läs mer
Invitrogen™ Mus SDF-1 alpha/CXCL12 ELISA Utrustning
Produktkod. 17165709
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 17165709
Brand: Invitrogen™ EMCXCL12X5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Musen SDF-1 alpha/CXCL12 ELISA kvantifierar Ms SDF-1α i musserum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Ms SDF-1α . Metodens princip Musen SDF-1α fastfas smörgås ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
CXCL12 är en stromalcellshärledd alfa-kemokinmedlem av interkrina familjen. Denna genprodukt och dess receptor CXCR4 kan aktivera lymfocyter och har varit inblandade i metastasering av vissa cancerformer såsom bröstcancer. Mutationer i denna gen är associerade med resistens mot humant immunbristvirus typ 1-infektioner. Flera transkriptvarianter som kodar för olika isoformer har hittats för denna gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P40224
Analysintervall 9,38 till 600 pg/ml
Analyskänslighet 3 pg/mL
Kalibreringsområde 3 pg/ml till 600 pg/ml
Beskrivning SDF-1 alfa CXCL12 ELISA Kit, 96 analyser, 1 kit, musarter, streptavidin-HRP-konjugat, kolorimetrisk detektionsmetod, enzymkopplad immunosorbentanalys designad för kvantifiering och detektion av SDF-1 alfa CXCL12 i prover med hjälp av en mikroplatta
Detekterbara analyter SDF-1 alfa CXCL12, mus SDF-1
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Chemokine& Receptorer
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med någon av de testade cytokinerna: Mus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-3
Tillräckligt för 5 x 96 analyser
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 20315
Gensymbol Pbsf,Scyb12,Sdf1,Tlsf,Tpar1
Värd art Mus
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Pbsf, Scyb12, Sdf1, Tlsf, Tpar1
Mål CXCL12
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter