missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SDHB Antibody (SDHB/2126), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08809AF647
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
SDHB Monoclonal antibody specifically detects SDHB in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| SDHB | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| EC 1.3.5.1, FLJ92337, IP, Iron-sulfur subunit of complex II, PGL4, SDH, SDH1, SDH2, SDHIP, succinate dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur subunit, mitochondrial, succinate dehydrogenase complex, subunit B, iron sulfur (Ip) | |
| Recombinant human SDHB fragment around aa 165-273 (Exact sequence is proprietary) (Uniprot: P21912 ) | |
| 100 μg | |
| Cancer | |
| 6390 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| SDHB/2126 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering