Läs mer
SDMA, MedChemExpress
Beskrivning
SDMA (Symmetric dimethylarginine) is an endogenous inhibitor of nitric oxide (NO) synthase activity.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | SDMA |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 30344-00-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C8H18N4O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Symmetric dimethylarginine NG,NG'-Dimethyl-L-arginine |
| Löslighetsinformation | DMSO : 67.5 mg/mL (333.75 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (247.22 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Show More |