Läs mer
Melford SDS, 20 % lösning
Produktkod. 30018385
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
30018385 500 ml
1 options
Produktkod. 30018385 Leverantör Melford Leverantörsnummer L23100500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • Sterilfiltrerad
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SDS, 20% Solution
CAS 151-21-3, 7732-18-5
Kvantitet 500 ml
Molekylformel C12H25NaO4S