Läs mer
SDS-PAGE buffert, 5X pulver, elektrofores, Fisher BioReagents
Produktkod. 10618203
Change view
Kvantitet:
92 g
Förpackningsstorlek:
92g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10618203 92 g 92g
1 options
Produktkod. 10618203 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP139892
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
  • Blandning av tris-glycin-SDS (TGS) för elektroforesbuffert
  • Tris-glycine-SDS är den vanligaste körbufferten för SDS-PAGE
  • Förvägda och förblandade ingredienser för att göra 1L 5X tris-glycin-SDS-buffert
  • Eliminerar behovet av att väga ingredienser - lös helt enkelt pulver i rent vatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris-Glycine-SDS
CAS 56-40-6, 77-86-1, 151-21-3
Färg Vitt
pH 8.3
Fysisk form Fast
Kvantitet 92 g
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Synonym TGS Buffer
Kvalitet Elektrofores
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SDS-PAGE-Buffer Mix
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.