Innehåller
Fällningsmedel, 15 ml; Samutfällningsmedel, 15 ml; Tvättbuffert, 50 ml; Tvätttillsats, 250 μL; Buffert I, 2 ml; Buffert II, 500 μL; Provbuffert, 2,5 ml
- Fäller ut proteiner kvantitativt samtidigt som störande ämnen lämnas kvar i lösning
- Ger kvantitativt utbyte på mindre än två timmar
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 219° till 220 °C |
| Färg | Färglös |
| Form | Vätska |
| Kit Innehåll | 15 ml utfällningsmedel, 15 ml samutfällningsmedel, 50 ml tvättbuffert, μ250 l tvätttillsats, 2 ml buffert μI, 500 l buffert II, 2,5 ml provbuffert, snabbreferenskort, instruktioner |
| Smälttemperatur | 168,5 °C |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.13 |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Förvaringskrav | Rumstemperatur |
| Tillräckligt för | 50 prover på mindre än 100 μL |
| Produkttyp | SDS-SIDA Rengöringssats |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- SDS-PAGE Clean-Up Kit, 50 samples'
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305-VID KONTAKT MED ÖGONEN:.
- P235-Förvaras svalt.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide, trometamol, sodium carbonate, Cholan-24-oic acid, 3, 12-dihydroxy-, monosodium sal