Läs mer
Melford SDS Pellets
Produktkod. 30018383
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018383 1 kg
30018382 100 g
30018384 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018383 Leverantör Melford Leverantörsnummer L220401000.0
Nya mikropellets möjliggör bekväm vägning och hantering utan att röra och lukta? pulver.
Nya mikropellets möjliggör bekväm vägning och hantering utan smuts och lukt av pulver. SDS med hög renhet är fri från tillsatser. Lätt att lösa i vatten för att denaturera proteiner före gelelektrofores.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SDS, Pellets
CAS 151-21-3
Kvantitet 1 kg
Molekylformel C12H25NaO4S