Läs mer
Melford SDS Pellets
Produktkod. 30018384
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018384 500 g
30018383 1 kg
30018382 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018384 Leverantör Melford Leverantörsnummer L22040500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Nya mikropellets möjliggör bekväm vägning och hantering utan att röra och lukta? pulver.
Nya mikropellets möjliggör bekväm vägning och hantering utan smuts och lukt av pulver. SDS med hög renhet är fri från tillsatser. Lätt att lösa i vatten för att denaturera proteiner före gelelektrofores.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SDS, Pellets
CAS 151-21-3
Kvantitet 500 g
Molekylformel C12H25NaO4S