Läs mer
Melford SDS Pellets
Produktkod. p-200087051
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Produktkod. 30018383
Brand: Melford L220401000.0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Nya mikropellets möjliggör bekväm vägning och hantering utan att röra och lukta? pulver.
Nya mikropellets möjliggör bekväm vägning och hantering utan smuts och lukt av pulver. SDS med hög renhet är fri från tillsatser. Lätt att lösa i vatten för att denaturera proteiner före gelelektrofores.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SDS, Pellets
CAS 151-21-3
Kvantitet 1 kg
Molekylformel C12H25NaO4S