Läs mer
Melford SDS, pulver
Produktkod. 30018375
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018375 250 g
30018374 1 kg
30018376 25 kg
30018373 100 g
30018378 5 kg
30018377 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30018375 Leverantör Melford Leverantörsnummer L22010250.0
Jonisk detergent för denaturering av proteiner före gelelektrofores.
Jonisk detergent för denaturering av proteiner före gelelektrofores.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SDS, Powder
CAS 151-21-3
Kvantitet 250 g
Molekylformel C12H25NaO4S