Läs mer
Melford SDS, pulver
Beskrivning
Jonisk detergent för denaturering av proteiner före gelelektrofores.
Jonisk detergent för denaturering av proteiner före gelelektrofores.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Dodecyl Sulfate |
| CAS | 151-21-3 |
| Kvantitet | 5 kg |
| Molekylformel | C12H25NaO4S |
| Synonym | SDS |