Läs mer
Melford SDS, pulver
Produktkod. p-200087055
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Produktkod. 30018375
Brand: Melford L22010250.0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Jonisk detergent för denaturering av proteiner före gelelektrofores.
Jonisk detergent för denaturering av proteiner före gelelektrofores.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SDS, Powder
CAS 151-21-3
Kvantitet 250 g
Molekylformel C12H25NaO4S