Läs mer
SDS-lösning, 20 % natriumdodecylsulfatlösning, molekylärbiologi/elektrofores, Fisher BioReagents™
Produktkod. p-28636
Kvantitet:
200 mL
1 L
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
200ml
Produktkod. 10607633
Brand: Fisher BioReagents BP1311200
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
SDS-lösning, 20 % natriumdodecylsulfatlösning, molekylärbiologi/elektrofores
  • DNas, RNase och proteasfri förblandad lösning innehållande 20 % SDS för proteinextraktion och DNA-extraktionsprocedurer
  • Minska beredningstiden genom att använda denna färdiga SDS-lösning
  • SDS är ett allmänt använt tvättmedel i proteinrening, polyakrylamidgelelektrofores (PAGE) och andra molekylärbiologiska tillämpningar
  • SDS används också för att störa cellmembran och dissociera nukleinsyra-proteinkomplex i DNA-extraktionsprocedurer
  • Endast avsedd för forskningsanvändning; inte för diagnostiska ändamål för människor eller djur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151-21-3, 7732-18-5
Molekylformel C12H25NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 288.38
MDL-nummer MFCD00036175
InChI-nyckel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Sodium lauryl sulfate, SDS
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Abs. 0.4 max. (0.1% solution) at 230nm, 0.1 max. (0.1% solution) at 280nm
Kemiskt namn eller material Sodium Dodecyl Sulfate
Färg Färglös
Namnnotering 20% Solution
Fysisk form Vätska
Kokpunkt 100 °C
Densitet 1.01g/cm³
Koncentration 19.5 to 20.5%
Kvantitet 200 mL
Identifiering Pass Test
Förpackning Poly flaska
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- and Protease-Free
Analysprocentintervall (as Fatty Alcohol Sulfate): ≥99%
Linjär formel CH3(CH2)10CH2OSO3Na
Merck Index 15, 8768
IUPAC-namn natrium;dodecylsulfat
Formel vikt 288.38
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Elektrofores/Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium dodecyl sulfate, 10% solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.