Läs mer
Applied Biosystems™ SDS Spectral Calibration Kit
Produktkod. 10269764 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
8 rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10269764 8 rör Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10269764 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4305822
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Detta kit gör det möjligt för användare att kalibrera ABI PRISMA 7700™ Sekvensdetektionssystem snabbt och enkelt.
Detta lättanvända kit fastställer de rena färgämnesspektra och flerkomponentvärden för FAM™ , JOE™ , NED™ , ROX™ , SYBR™ Grön, VIC™ , TAMRA™ , och TET™ färgämnen på ABI PRISMA 7700™ Sekvensdetektionssystem. SDS Spectral Calibration kit innehåller 8 tuber med rena färgämnesstandarder för Applied Biosystems™ ABI PRISMA 7700™ Sekvensdetektionssystem. Spendera din tid på forskning - inte instrumentkalibrering Detta kit gör det möjligt för användare att kalibrera ABI PRISMA 7700™ Sekvensdetektionssystem snabbt och enkelt. Systemet samlar automatiskt in färgämnesstandardens spektralinformation som en del av instrumentinstallationsproceduren. Systemets applikationsalgoritm använder sedan kalibreringsinformationen för att säkerställa korrekt dataanalys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Inkluderar färgämnesstandarden Passive Reference I för signalnormalisering i alla realtids- och endpoint-reaktioner. Innehåller 8 rör med rena färgstandarder (FAM™ , JOE™ , NED™,ROX™ , SYBR™ Grön, VIC™ , TAMRA™ , TET™ ), för ABI PRISM™ 7700 sekvensdetektionssystem.
För användning med (utrustning) 7700 System
Produkttyp Spektralkalibreringssats
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Beskrivning Rör
Kvantitet 8 rör
Kalibreringstyp Spektralkalibrering