Läs mer
SDZ 220-581 Ammonium salt, MedChemExpress
Beskrivning
SDZ 220-581 Ammonium salt is an orally active, potent, competitive NMDA receptor antagonist with pKi value of 7.7.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SDZ 220-581 Ammonium salt |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 179411-94-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H20ClN2O5P |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| LEDER | ClC1=CC=CC=C1C2=CC(C[C@H](N)C(O)=O)=CC(CP(O)(O)=O)=C2.N |
| Molekylvikt (g/mol) | 386.77 |
| Visa mer |