Läs mer
SDZ 220-581 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
SDZ 220-581 hydrochloride is an orally active, potent, competitive NMDA receptor antagonist with pKi value of 7.7.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SDZ 220-581 hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 179411-93-9 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H18Cl2NO5P |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (12.31 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | ClC1=CC=CC=C1C2=CC(C[C@H](N)C(O)=O)=CC(CP(O)(O)=O)=C2.[H]Cl |
| Visa mer |