Läs mer
SDZ 220-581, MedChemExpress
Beskrivning
SDZ 220-581 is an orally active, potent, competitive NMDA receptor antagonist with pKi value of 7.7.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SDZ 220-581 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 174575-17-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H17ClNO5P |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Löslighetsinformation | DMSO : 8.57 mg/mL (23.18 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | ClC1=CC=CC=C1C2=CC(C[C@H](N)C(O)=O)=CC(CP(O)(O)=O)=C2 |
| Visa mer |