Läs mer
SDZ 220-581, Tocris Bioscience™
Beskrivning
Competitive NMDA receptor antagonist (pKi = 7.7). Centrally active following oral administration (ED50 < 3.2 mg/kg for protection against MES-induced seizures).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SDZ 220-581 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 369.74 |
| Procent renhet | >98% |