Läs mer
SDZ 285-428, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Chloro-N-[2-(1H-imidazol-1-yl)-2-phenylethyl][1,1'-biphenyl]-4-carboxamide |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H20ClN3O/c25-22-12-10-19(11-13-22)18-6-8-21(9-7-18)24(29)27-16-23(28-15-14-26-17-28)20-4-2-1-3-5-20/h1-15,17,23H,16H2,(H,27,29) |
| Formel vikt | 401.13 |